Print…
Triisopropilclorosilano
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Chlorotriisopropylsilane, Triisopropylsilyl chloride, Triisopropylchlorosilane
OR0155-100G OR0155-500G
APOSOR0155-100GEA 77 EUR
APOSOR0155-100G APOSOR0155-500G
Triisopropilclorosilano
Triisopropilclorosilano
Fórmula: C₉H₂₁ClSi
Ponto de ebulição: 79…80 °C/10mmHg
Densidade: 0,902 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 62 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009656
Número CAS: 13154-24-0
UN: 2987
ADR: 8,II