Print…
2'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR015436-100G OR015436-25G
APOSOR015436-100GEA 0 EUR
APOSOR015436-100G APOSOR015436-25G
2'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenone
2'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenone
Fórmula: C₉H₁₀O₃
Ponto de Fusão: 48…50 °C
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008730
Número CAS: 552-41-0
EINECS: 209-012-2