Print…
Etil Bromopiruvato, Grau técnico
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR015293-100G OR015293-250G OR015293-25G
APOSOR015293-100GEA 43.5 EUR
APOSOR015293-100G APOSOR015293-250G APOSOR015293-25G
Etil Bromopiruvato, Grau técnico
Etil Bromopiruvato
Fórmula: BrH₂CC(O)COOCH₂CH₃
Ponto de ebulição: 98…100 °C/10mmHg
Densidade: 1,554 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 99 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000204
Número CAS: 70-23-5
EINECS: 200-729-6
UN: 3265
ADR: 8,II