Print…
4-Ethynylbenzaldehyde 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: p-Ethynylbenzaldehyde, 4-ethynyl-benzaldehyde, Benzaldehyde,4-ethynyl-
OR01516-1G OR01516-25G
APOSOR01516-1GEA 21.9 EUR
APOSOR01516-1G APOSOR01516-25G
4-Ethynylbenzaldehyde 97%
4-Ethynylbenzaldehyde
Fórmula: C₉H₆O
Ponto de Fusão: 89…95 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05664348
Número CAS: 63697-96-1