Print…
ω-Bromo-2,4-dimethylacetophenone 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Bromo-1-(2,4-dimethylphenyl)ethanone, α-Bromo-2,4-dimethylacetophenone, 2-Bromo-2',4'-dimethylacetophenone
OR015117-1G OR015117-5G OR015117-25G
APOSOR015117-1GEA 36.4 EUR
APOSOR015117-1G APOSOR015117-5G APOSOR015117-25G
ω-Bromo-2,4-dimethylacetophenone 97%
ω-Bromo-2,4-dimethylacetophenone
Fórmula: C₁₀H₁₁BrO
Ponto de Fusão: 43…45 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00017872
Número CAS: 26346-85-0
UN: 3261
ADR: 8,III