Print…
3-Hydroxypyridine-2-carboxaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Hydroxypicolinaldehyde
OR0151-5G OR0151-1G OR0151-10G
APOSOR0151-5GEA 463 EUR
APOSOR0151-5G APOSOR0151-1G APOSOR0151-10G
3-Hydroxypyridine-2-carboxaldehyde
3-Hydroxypyridine-2-carboxaldehyde
Fórmula: C₆H₅NO₂
Ponto de ebulição: 96…100 °C/30mmHg
Ponto de Fusão: 80…82 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06245505
Número CAS: 1849-55-4