Print…
Ethyl 2-(hydroxyimino)-3-oxobutanoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl 2-(hydroxyimino)-3-oxobutanoate
OR015018-1G OR015018-25G OR015018-5G OR015018-250MG OR015018-500MG OR015018-10G
APOSOR015018-1GEA 81.2 EUR
APOSOR015018-1G APOSOR015018-25G APOSOR015018-5G APOSOR015018-250MG APOSOR015018-500MG APOSOR015018-10G
Ethyl 2-(hydroxyimino)-3-oxobutanoate
Ethyl-2-(hydroxyimino)-3-oxobutanoate
Fórmula: C₆H₉NO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00039517
Número CAS: 5408-04-8