Print…
3,4-Dichlorophenyl isocyanate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR015005-100G OR015005-25G OR015005-500G
APOSOR015005-100GEA 0 EUR
APOSOR015005-100G APOSOR015005-25G APOSOR015005-500G
3,4-Dichlorophenyl isocyanate 97%
3,4-Dichlorophenyl isocyanate
When melted, may contain small amount of sediment.
Fórmula: C₇H₃Cl₂NO
Ponto de ebulição: 118…120 °C
Ponto de Fusão: 40…44 °C
Ponto de Inflamação: 123 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002017
Número CAS: 102-36-3
UN: 2250
ADR: 6.1,II