Print…
2,6-Dichloropyridine-4-methanol 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,6-Dichloro-4-pyridinemethanol, 2,6-Dichloro-4-(hydroxymethyl)pyridine
OR0150-1G OR0150-5G
APOSOR0150-1GEA 26.1 EUR
APOSOR0150-1G APOSOR0150-5G
2,6-Dichloropyridine-4-methanol 95+%
2,6-Dichloropyridine-4-methanol
Fórmula: C₆H₅Cl₂NO
Ponto de Fusão: 127…130 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00052638
Número CAS: 101990-69-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III