Print…
4,6-Dichlorosalicylaldehyde 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR014996-1G OR014996-5G
APOSOR014996-1GEA 27.3 EUR
APOSOR014996-1G APOSOR014996-5G
4,6-Dichlorosalicylaldehyde 98%
4,6-Dichlorosalicylaldehyde
Fórmula: C₇H₄Cl₂O₂
Ponto de Fusão: 50…53 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016590
Número CAS: 78443-72-8