Print…
(S)-(+)-Camptothecin
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: (S)-4-Ethyl-4-hydroxy-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, (+)-Camptothecin, 4-Ethyl-4-hydroxy-1H-pyrano-[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione
OR014824-1G OR014824-5G
APOSOR014824-1GEA 27.7 EUR
APOSOR014824-1G APOSOR014824-5G
(S)-(+)-Camptothecin
(S)-(+)-Camptothecin
Fórmula: C₂₀H₁₆N₂O₄
Ponto de Fusão: 260 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00081076
Número CAS: 7689-03-4
UN: 1544
ADR: 6.1,III