Print…
Sulphamethoxazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR0144-10G OR0144-5G
APOSOR0144-10GEA 24.8 EUR
APOSOR0144-10G APOSOR0144-5G
Sulphamethoxazole
Sulphamethoxazole
Fórmula: C₁₀H₁₁N₃O₃S
Ponto de Fusão: 166…169 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010546
Número CAS: 723-46-6
EINECS: 211-963-3