Print…
Ethyl 2-naphthoyl formate, Grau técnico
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl (naphth-2-yl)(oxo)acetate, Ethyl 2-(naphthalen-2-yl)-2-oxoacetate
OR0142-250MG OR0142-1G
APOSOR0142-250MGEA 198 EUR
APOSOR0142-250MG APOSOR0142-1G
Ethyl 2-naphthoyl formate, Grau técnico
Ethyl-2-naphthoyl formate
Fórmula: C₁₄H₁₂O₃
Peso Molecular: 228.25 g/mol
Ponto de ebulição: 138…140 °C/0.15mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01934866
Número CAS: 73790-09-7