Print…
4-Bromo-2,5-dimethoxytoluene 97+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR0132-1G OR0132-250MG
APOSOR0132-1GEA 68.3 EUR
APOSOR0132-1G APOSOR0132-250MG
4-Bromo-2,5-dimethoxytoluene 97+%
4-Bromo-2,5-dimethoxytoluene
Fórmula: C₉H₁₁BrO₂
Ponto de ebulição: 160 °C/30mmHg
Ponto de Fusão: 81…91 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00666999
Número CAS: 13321-74-9