Print…
Boc-Arg(NO₂)-OH
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Nα-Boc-Nomega-nitro-L-arginine
OR0122-100G OR0122-25G OR0122-500G
APOSOR0122-100GEA 227 EUR
APOSOR0122-100G APOSOR0122-25G APOSOR0122-500G
Boc-Arg(NO₂)-OH
Boc-Arg(NO₂)-OH
Fórmula: C₁₁H₂₁N₅O₆
Peso Molecular: 319.318 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00065556
Número CAS: 2188-18-3