Print…
3-Bromobenzenesulphonamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR0112-1G OR0112-5G
APOSOR0112-1GEA 21.9 EUR
APOSOR0112-1G APOSOR0112-5G
3-Bromobenzenesulphonamide
3-Bromobenzenesulphonamide
Fórmula: C₆H₆BrNO₂S
Ponto de Fusão: 154…158 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00084903
Número CAS: 89599-01-9