Print…
5-Bromopyrimidine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR0101-100G OR0101-250G
APOSOR0101-100GEA 132 EUR
APOSOR0101-100G APOSOR0101-250G
5-Bromopyrimidine 98%
5-Bromopyrimidine
Fórmula: C₄H₃BrN₂
Ponto de Fusão: 69…74 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006117
Número CAS: 4595-59-9
EINECS: 224-992-1