Print…
Ethyl 3,4-dichlorobenzoylformate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl (3,4-dichlorophenyl)(oxo)acetate
OR0096-1G OR0096-5G
APOSOR0096-1GEA 55.1 EUR
APOSOR0096-1G APOSOR0096-5G
Ethyl 3,4-dichlorobenzoylformate 95%
Ethyl-3,4-dichlorobenzoylformate
Fórmula: C₁₀H₈Cl₂O₃
Ponto de ebulição: 121…123 °C/249mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01934864
Número CAS: 34966-52-4