Print…
Nɑ-Benzoyl-L-arginine ethyl ester hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Bz-Arg-OEt.HCl, Nα-Benzoyl-L-arginine Ethyl Ester HCl
OR0094-100G OR0094-25G OR0094-10G
APOSOR0094-100GEA 249 EUR
APOSOR0094-100G APOSOR0094-25G APOSOR0094-10G
Nɑ-Benzoyl-L-arginine ethyl ester hydrochloride
Nalpha-Benzoyl-L-arginine ethyl ester hydrochloride
Fórmula: C₁₅H₂₂N₄O₃
Ponto de Fusão: 128…130 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00012579
Número CAS: 2645-08-1