Print…
Benzo[b]thiophene-2-boronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR0093-1G OR0093-25G OR0093-5G
APOSOR0093-1GEA 21.9 EUR
APOSOR0093-1G APOSOR0093-25G APOSOR0093-5G
Benzo[b]thiophene-2-boronic acid
Benzo[b]thiophene-2-boronic acid
Fórmula: C₈H₇BO₂S
Ponto de Fusão: 252…255 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD01075674
Número CAS: 98437-23-1