Print…
3-Acetylcoumarin
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Acetyl-2H-chromen-2-one
OR0090-5G OR0090-1G OR0090-10G
APOSOR0090-5GEA 34.8 EUR
APOSOR0090-5G APOSOR0090-1G APOSOR0090-10G
3-Acetylcoumarin
3-Acetylcoumarin
Fórmula: C₁₁H₈O₃
Peso Molecular: 188.18 g/mol
Ponto de Fusão: 119…122 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006853
Número CAS: 3949-36-8