Print…
Trimellitic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1,2,4-Benzenetricarboxylic acid, Benzene-1,2,4-tricarboxylic acid
OR0075-100G OR0075-25G OR0075-500G
APOSOR0075-100GEA 92.8 EUR
APOSOR0075-100G APOSOR0075-25G APOSOR0075-500G
Trimellitic acid 98%
Trimellitic acid
Fórmula: C₉H₆O₆
Ponto de Fusão: 231 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002470
Número CAS: 528-44-9