Print…
4'-Acetamido-2'-methylacetophenone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR0064-1G OR0064-5G
APOSOR0064-1GEA 0 EUR
APOSOR0064-1G APOSOR0064-5G
4'-Acetamido-2'-methylacetophenone
4'-Acetamido-2'-methylacetophenone
Fórmula: C₁₁H₁₃NO₂
Ponto de Fusão: 137…140 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02258876
Número CAS: 34956-31-5