Print…
3-Acetylbenzoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR0060-100G OR0060-25G OR0060-5G
APOSOR0060-100GEA 259 EUR
APOSOR0060-100G APOSOR0060-25G APOSOR0060-5G
3-Acetylbenzoic acid 98%
3-Acetylbenzoic acid
Fórmula: C₉H₈O₃
Ponto de Fusão: 163…171 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00045847
Número CAS: 586-42-5