Print…
3,5-Diclorofenol
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR0059-25G OR0059-5G
APOSOR0059-25GEA 34.8 EUR
APOSOR0059-25G APOSOR0059-5G
3,5-Diclorofenol
3,5-Diclorofenol
Fórmula: C₆H₄Cl₂O
Peso Molecular: 163 g/mol
Ponto de ebulição: 233 °C
Ponto de Fusão: 63…68 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002259
Número CAS: 591-35-5
EINECS: 209-714-9
UN: 2020
ADR: 6.1 III