Print…
3,4-Diclorofenol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR0058-100G OR0058-250G
APOSOR0058-100GEA 143 EUR
APOSOR0058-100G APOSOR0058-250G
3,4-Diclorofenol 98%
3,4-Diclorofenol
Fórmula: C₆H₄Cl₂O
Ponto de ebulição: 145…146 °C
Ponto de Fusão: 64…68 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002258
Número CAS: 95-77-2
EINECS: 202-450-5
UN: 2020
ADR: 6.1,III