Print…
2,3-Dihydroxybenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Pyrocatechuic acid
OR0057-100G OR0057-25G OR0057-5G
APOSOR0057-100GEA 404 EUR
APOSOR0057-100G APOSOR0057-25G APOSOR0057-5G
2,3-Dihydroxybenzoic acid
2,3-Dihydroxybenzoic acid
Fórmula: C₇H₆O₄
Ponto de ebulição: 95…96 °C/0,5mmHg
Ponto de Fusão: 208…210 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002446
Número CAS: 303-38-8
EINECS: 206-139-5