Print…
(2,4-Dimethoxyphenyl)acetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,4-Dimethoxyphenylacetic Acid
OR0056-100G OR0056-25G OR0056-5G
APOSOR0056-100GEA 336 EUR
APOSOR0056-100G APOSOR0056-25G APOSOR0056-5G
(2,4-Dimethoxyphenyl)acetic acid 98%
(2,4-Dimethoxyphenyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₃(OCH₃)₂)CH₂COOH
Ponto de Fusão: 108…113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00183328
Número CAS: 6496-89-5