Print…
2,3,4-Trichlorobenzenesulphonyl chloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2,3,4-Trichlorobenzene-1-sulphonyl chloride
OR0054-100G OR0054-25G OR0054-5G
APOSOR0054-100GEA 1870 EUR
APOSOR0054-100G APOSOR0054-25G APOSOR0054-5G
2,3,4-Trichlorobenzenesulphonyl chloride 98%
2,3,4-Trichlorobenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₆H₂Cl₄O₂S
Ponto de Fusão: 63…65 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00024871
Número CAS: 34732-09-7
UN: 3261
ADR: 8,III