Print…
1-Hexyne
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR0049-250G OR0049-50G
APOSOR0049-250GEA 401 EUR
APOSOR0049-250G APOSOR0049-50G
1-Hexyne
1-Hexyne
Fórmula: C₆H₁₀
Ponto de ebulição: 71…72 °C
Ponto de Fusão: –132 °C
Densidade: 0,715 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: –20 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009504
Número CAS: 693-02-7
EINECS: 211-736-9
UN: 3295
ADR: 3,II