Print…
Thiophene-2-carboxamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR0041-25G OR0041-5G
APOSOR0041-25GEA 0 EUR
APOSOR0041-25G APOSOR0041-5G
Thiophene-2-carboxamide
Thiophene-2-carboxamide
Fórmula: C₅H₅NOS
Ponto de Fusão: 181…183 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010425
Número CAS: 5813-89-8