Print…
2,5-Dibromoanilina 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR0036-25G OR0036-5G OR0036-1G
APOSOR0036-25GEA 0 EUR
APOSOR0036-25G APOSOR0036-5G APOSOR0036-1G
2,5-Dibromoanilina 95%
2,5-Dibromoanilina
Fórmula: C₆H₅Br₂N
Peso Molecular: 250.92 g/mol
Ponto de ebulição: 281
Ponto de Fusão: 51…56 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007636
Número CAS: 3638-73-1
EINECS: 222-865-5