Print…
2-Chlorothioanisole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Chloro-2-(methylthio)benzene, 2-Chlorophenyl methyl sulphide
OR0032-100G OR0032-10G OR0032-25G
APOSOR0032-100GEA 116 EUR
APOSOR0032-100G APOSOR0032-10G APOSOR0032-25G
2-Chlorothioanisole
2-Chlorothioanisole
Fórmula: C₇H₇ClS
Ponto de ebulição: 239…240 °C
Densidade: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 70 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040124
Número CAS: 17733-22-1