Print…
5-Chloro-2-nitrobenzamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR0028-100G OR0028-25G OR0028-5G
APOSOR0028-100GEA 284 EUR
APOSOR0028-100G APOSOR0028-25G APOSOR0028-5G
5-Chloro-2-nitrobenzamide
5-Chloro-2-nitrobenzamide
Fórmula: C₇H₅ClN₂O₃
Ponto de Fusão: 157…160 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00017509
Número CAS: 40763-96-0