Print…
4'-Chloro-3'-nitroacetophenone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR0027-25G OR0027-5G
APOSOR0027-25GEA 46.4 EUR
APOSOR0027-25G APOSOR0027-5G
4'-Chloro-3'-nitroacetophenone
4'-Chloro-3'-nitroacetophenone
Fórmula: C₈H₆ClNO₃
Ponto de Fusão: 99…101 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007083
Número CAS: 5465-65-6
EINECS: 226-769-4