Print…
5-Chloro-1-indanone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR0020-25G OR0020-5G
APOSOR0020-25GEA 0 EUR
APOSOR0020-25G APOSOR0020-5G
5-Chloro-1-indanone
5-Chloro-1-indanone
Fórmula: C₉H₇ClO
Ponto de ebulição: 124…125 °C/3mmHg
Ponto de Fusão: 94…98 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041456
Número CAS: 42348-86-7