Print…
Bis(4-chlorophenyl)disulphide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Bis(4-chlorophenyl) disulphide
OR0016-10G OR0016-50G
APOSOR0016-10GEA 26.1 EUR
APOSOR0016-10G APOSOR0016-50G
Bis(4-chlorophenyl)disulphide 98%
Bis(4-chlorophenyl)disulphide
Fórmula: C₁₂H₈Cl₂S₂
Ponto de Fusão: 71…74 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013642
Número CAS: 1142-19-4
EINECS: 214-531-2