Print…
N-(4-Bromophenyl)maleimide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(4-Bromophenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
OR0012-1G OR0012-5G OR0012-25G
APOSOR0012-1GEA 21.9 EUR
APOSOR0012-1G APOSOR0012-5G APOSOR0012-25G
N-(4-Bromophenyl)maleimide 98%
N-(4-Bromophenyl)maleimide
Fórmula: C₁₀H₆BrNO₂
Peso Molecular: 252.07 g/mol
Ponto de Fusão: 135…137 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00030664
Número CAS: 13380-67-1