Print…
5-Amino-2-methylphenol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR0011-100G OR0011-25G
APOSOR0011-100GEA 26.1 EUR
APOSOR0011-100G APOSOR0011-25G
5-Amino-2-methylphenol
5-Amino-2-methylphenol
Fórmula: C₇H₉NO
Ponto de Fusão: 160…162 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00043922
Número CAS: 2835-95-2
EINECS: 220-618-6