Print…
4-Butylbenzenesulphonyl chloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Butylbenzene-1-sulphonyl chloride
OR0006-25G OR0006-5G
APOSOR0006-25GEA 374 EUR
APOSOR0006-25G APOSOR0006-5G
4-Butylbenzenesulphonyl chloride 97%
4-Butylbenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₁₀H₁₃ClO₂S
Peso Molecular: 232.73 g/mol
Ponto de ebulição: 126…128 °C/0.6mmHg
Ponto de Fusão: 13…15 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00173908
Número CAS: 54997-92-1
UN: 3265
ADR: 8 II