Print…
Copper(I) thiocyanate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
IN9847-250G IN9847-50G
APOSIN9847-250GEA 0 EUR
APOSIN9847-250G APOSIN9847-50G
Copper(I) thiocyanate
Copper(I) thiocyanate
Fórmula: CCuNS
Ponto de Fusão: 1084 °C
Densidade: 2,84 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010980
Número CAS: 1111-67-7
EINECS: 214-183-1
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III