Print…
Óxido de Zircónio (IV) 99+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Zirconium dioxide, Zirconium Oxide
IN3922-1KG IN3922-250G
APOSIN3922-1KGEA 0 EUR
APOSIN3922-1KG APOSIN3922-250G
Óxido de Zircónio (IV) 99+%
Óxido de Zircónio (IV)
Fórmula: ZrO₂
Peso Molecular: 123.22 g/mol
Ponto de ebulição: 4300
Ponto de Fusão: 2715 °C
Densidade: 5.89 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011310
Número CAS: 1314-23-4
Merck Index: 14,10180