Print…
Zirconium(IV) isopropoxide isopropanol complex
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Zirconium(IV) i-propoxide (isopropanol adduct)
IN3919-10G IN3919-100G
APOSIN3919-10GEA 157 EUR
APOSIN3919-10G APOSIN3919-100G
Zirconium(IV) isopropoxide isopropanol complex
Zirconium(IV) isopropoxide isopropanol complex
Fórmula: C₁₅H₃₆O₅Zr
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00075157
Número CAS: 14717-56-7
UN: 3181
ADR: 4.1,II