Print…
Zirconyl nitrate hydrate
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Zirconium(IV) oxynitrate hydrate, Zirconium(IV) dinitrate oxide hydrate, Zirconium dinitrate oxide hydrate
IN3913-250G IN3913-50G
APOSIN3913-250GEA 638 EUR
APOSIN3913-250G APOSIN3913-50G
Zirconyl nitrate hydrate
Zirconyl nitrate hydrate
Fórmula: N₂O₇Zr·H₂O
Peso Molecular: 249.25 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149896
Número CAS: 14985-18-3
EINECS: 237-529-3
UN: 3085
ADR: 5.1+8 II