Print…
Tetracloreto de zircónio 99,5%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
IN3907-100G IN3907-500G
APOSIN3907-100GEA 169 EUR
APOSIN3907-100G APOSIN3907-500G
Tetracloreto de zircónio 99,5%
Tetracloreto de zircónio
Fórmula: Cl₄Zr
Ponto de ebulição: 331 °C
Ponto de Fusão: 300 °C (sublimação)
Densidade: 2,81 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011306
Número CAS: 10026-11-6
UN: 2503
ADR: 8,III