Print…
Sulfureto de Zinco 99.99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Zinc (II) sulphide
IN3893-250G IN3893-50G
APOSIN3893-250GEA 58 EUR
APOSIN3893-250G APOSIN3893-50G
Sulfureto de Zinco 99.99%
Sulfureto de Zinco
Fórmula: SZn
Peso Molecular: 97.46 g/mol
Ponto de Fusão: 1700 °C
Densidade: 4.1 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011301
Número CAS: 1314-98-3
Merck Index: 12,10294