Print…
Óxido de zinco 99,9%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
IN3888-1KG IN3888-250G IN3888-5KG
APOSIN3888-1KGEA 151 EUR
APOSIN3888-1KG APOSIN3888-250G APOSIN3888-5KG
Óxido de zinco 99,9%
Óxido de zinco
Fórmula: ZnO
Ponto de Fusão: 1975 °C
Densidade: 5,606 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011300
Número CAS: 1314-13-2
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III