Print…
Zinc(II) nitrate hydrate 99.99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
IN3885-50G IN3885-250G
APOSIN3885-50GEA 319 EUR
APOSIN3885-50G APOSIN3885-250G
Zinc(II) nitrate hydrate 99.99%
Zinc(II) nitrate hydrate
Fórmula: N₂O₆Zn·H₂O
Peso Molecular: 207.42 g/mol
Ponto de Fusão: 36 °C
Densidade: 2.065 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149888
Número CAS: 13778-30-8
EINECS: 231-943-8
UN: 1514
ADR: 5.1 II