Print…
Yttrium(III) chloride, anidro 99,9%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
IN3844-25G IN3844-5G
APOSIN3844-25GEA 213 EUR
APOSIN3844-25G APOSIN3844-5G
Yttrium(III) chloride, anidro 99,9%
Yttrium(III) chloride
Fórmula: Cl₃Y
Peso Molecular: 195.26 g/mol
Ponto de ebulição: 1507 °C
Ponto de Fusão: 721 °C
Densidade: 2.67 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011470
Número CAS: 10361-92-9
EINECS: 233-801-0