Print…
Cloreto de Ítrio (III) hexahidratado 99,9%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Yttrium trichloride hexahydrate
IN3841-100G IN3841-25G
APOSIN3841-100GEA 270 EUR
APOSIN3841-100G APOSIN3841-25G
Cloreto de Ítrio (III) hexahidratado 99,9%
Cloreto de Ítrio (III) hexahidratado
Fórmula: YCl₃·6H₂O
Peso Molecular: 303.36 g/mol
Ponto de ebulição: 1507
Ponto de Fusão: 100 °C (decomposição)
Densidade: 2.18 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149941
Número CAS: 10025-94-2